Stampa…
3-Nitrophthalic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
160161000 160165000 160160025
ACRO160161000EA 49.4 EUR
ACRO160161000 ACRO160165000 ACRO160160025
3-Nitrophthalic acid 95%
3-Nitrophthalic acid
Formula: C₈H₅NO₆
Punto di ebollizione: 441 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 213…216 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007138
CAS Number: 603-11-2
EINECS: 210-030-8
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH ≥94 %