Stampa…
di-Sodio succinati esaidrato 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium hexahydrate, 1,4-Butanedioic acid disodium salt hexahydrate, Sodium Succinate, Hexahydrate, Sodium succinate dibasic hexahydrate, Disodium succinate hexahydrate, Succinic acid disodium salt hexahydrate
158750010 158751000 158755000
ACRO158750010EA 122 EUR
ACRO158750010 ACRO158751000 ACRO158755000
di-Sodio succinati esaidrato 97%
Sodio Succinnato esaidrato
Formula: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
Peso molecolare: 270.14 g/mol
Punto di fusione: 120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149117
CAS Number: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 13,08754
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 37.0 % to 41.0 % (90°C)
Solubility (10 % in water) Clear
Titration with HClO4 96.0 to 103.0 %