Stampa…
Bromoacetato di etile 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Etile bromoacetato
158591000 158595000 158590025
ACRO158591000EA 30.5 EUR
ACRO158591000 ACRO158595000 ACRO158590025
Bromoacetato di etile 98%
Bromoacetato di etile
Formula: BrCH₂COOCH₂CH₃
Peso molecolare: 167 g/mol
Punto di ebollizione: 159 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –38 °C
Densità: 1,506 g/cm³
Flash Pt: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000191
CAS Number: 105-36-2
EINECS: 203-290-9
UN: 1603
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤300 APHA
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.01 %