Stampa…
p-Toluonitrile 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methylbenzonitrile, p-Methylbenzonitrile
158021000 158022500 158020050
ACRO158021000EA 44.4 EUR
ACRO158021000 ACRO158022500 ACRO158020050
p-Toluonitrile 98+%
p-Toluonitrile
Formula: C₈H₇N
Peso molecolare: 117,15 g/mol
Punto di ebollizione: 103…106 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 26…28 °C
Densità: 0,98 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
MDL Number: MFCD00001827
CAS Number: 104-85-8
EINECS: 203-244-8
Merck Index: 12,09676
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Water ≤0.01 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %