Stampa…
10-Undecenal 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
157990250 157991000
ACRO157990250EA 59.9 EUR
ACRO157990250 ACRO157991000
10-Undecenal 97%
10-Undecenal
Formula: C₁₁H₂₀O
Punto di ebollizione: 240 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 0,845 g/cm³
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007032
CAS Number: 112-45-8
EINECS: 203-973-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Sulfur dioxide (SO2) ≤2.5 ppm
Hydrogen sulfide (H2S) ≤1.5 ppm