Stampa…
Thymine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Methyluracil
157850250 157851000 157850050 157855000
ACRO157850250EA 107 EUR
ACRO157850250 ACRO157851000 ACRO157850050 ACRO157855000
Thymine 99%
Thymine
Formula: C₅H₆N₂O₂
Peso molecolare: 126,11 g/mol
Punto di ebollizione: 389 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 316…317 °C
Densità: 1,454 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006026
CAS Number: 65-71-4
EINECS: 200-616-1
Merck Index: 12,09539
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %