Stampa…
Uracile 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
157300250 157301000 157300025 157305000
ACRO157300250EA 78.3 EUR
ACRO157300250 ACRO157301000 ACRO157300025 ACRO157305000
Uracile 99+%
Uracil
Formula: C₄H₄N₂O₂
Punto di ebollizione: 379 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 335 °C
Densità: 0,99744 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006016
CAS Number: 66-22-8
EINECS: 200-621-9
Merck Index: 12,09985
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (115°C, 4 h)
Sulfated ash ≤0.3 %
HPLC ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm