Stampa…
Indole-3-carbaldehyd 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
156640250 156641000 156640050
ACRO156640250EA 104 EUR
ACRO156640250 ACRO156641000 ACRO156640050
Indole-3-carbaldehyd 97%
Indole-3-carbaldehyd
Formula: C₉H₇NO
Punto di fusione: 193…199 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 240 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005622
CAS Number: 487-89-8
EINECS: 207-665-8
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 199 °C
HPLC ≥96.0 %
UV at 500 nm A: ≤0.01
pH 5.0 to 9.0