Stampa…
N,O-Bis(trimetilsilil)acetammide 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
156460250 156461000 156460011
ACRO156460250EA 41.6 EUR
ACRO156460250 ACRO156461000 ACRO156460011
N,O-Bis(trimetilsilil)acetammide 95%
N,O-Bis(trimetilsilil)acetammide
Formula: C₈H₂₁NOSi₂
Punto di ebollizione: 71…73 °C (35 mmHg)
Punto di fusione: –8 °C
Densità: 0,82 g/cm³
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008270
CAS Number: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %