Stampa…
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
155690250 155691000 155690050
ACRO155690250EA 54.3 EUR
ACRO155690250 ACRO155691000 ACRO155690050
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine 98+%
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
Formula: C₇H₁₉NSi
Punto di ebollizione: 125…126 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 0,76 g/cm³
Flash Pt: 10 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009040
CAS Number: 996-50-9
EINECS: 213-637-6
UN: 2733
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4103 to 1.4123 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure