Stampa…
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-diaminopropane, TMPDA, N1,N1,N3,N3-Tetramethylpropane-1,3-diamine, 1,3-Bis(dimethylamino)propane, N,N,N',N'-Tetramethyltrimethylenediamine
155510100 155510500 155512500
ACRO155510100EA 29.5 EUR
ACRO155510100 ACRO155510500 ACRO155512500
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine 99+%
1,3-Bis(dimethylamino)propane
Formula: C₇H₁₈N₂
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Punto di ebollizione: 145…146 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,78 g/cm³
Flash Pt: 31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008337
CAS Number: 110-95-2
EINECS: 203-818-8
UN: 2734
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure