Stampa…
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Homoveratronitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide
155260250 155261000 155265000
ACRO155260250EA 22.8 EUR
ACRO155260250 ACRO155261000 ACRO155265000
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile 99+%
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 171…178 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 62…65 °C
Flash Pt: 250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001911
CAS Number: 93-17-4
EINECS: 202-225-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
Loss on drying ≤0.5 % (vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥99.0 %