Stampa…
Acido trans-1,2-diamminocicloesan-N,N,N',N'-tetracetico monoidrato 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Titriplex® IV
155000250 155001000 155000025 155005000
ACRO155000250EA 72 EUR
ACRO155000250 ACRO155001000 ACRO155000025 ACRO155005000
Acido trans-1,2-diamminocicloesan-N,N,N',N'-tetracetico monoidrato 98%
Acido trans-1,2-diamminocicloesan-N,N,N',N'-tetracetico monoidrato
Formula: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Peso molecolare: 364.35 g/mol
Punto di fusione: >210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066429
CAS Number: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 97.5 to 102.5 %
Loss on drying 4.0 to 6.9 % (1g,150°C,6h)
Sulfated ash ≤0.3 %