4-Formylbenzoic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
154580050
154580250
154581000
ACRO154580050EA
26.1
EUR
ACRO154580050
ACRO154580250
ACRO154581000
4-Formylbenzoic acid 96%
4-Formylbenzoic acid
Formula:
C₈H₆O₃ Punto di ebollizione: 306 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 247 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006951 CAS Number: 619-66-9 EINECS: 210-607-4 |
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥95 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |