Stampa…
Undec-10-enoic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Undecylenic-10 acid, Undecenoic acid, 10-Undecenoic acid, Undecylenic acid, Undecenylic acid
154492500 154495000 154490025
ACRO154492500EA 34.3 EUR
ACRO154492500 ACRO154495000 ACRO154490025
Undec-10-enoic acid 99%
Undec-10-enoic acid
Formula: C₁₁H₂₀O₂
Peso molecolare: 184,28 g/mol
Punto di ebollizione: 275 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 24,5 °C
Densità: 0,911 g/cm³
Flash Pt: 148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004442
CAS Number: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Merck Index: 12,09983
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure