Stampa…
2,2'-Butiliminodietanolo 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
154360010 154362500 154360025
ACRO154360010EA 60.5 EUR
ACRO154360010 ACRO154362500 ACRO154360025
2,2'-Butiliminodietanolo 98%
2,2'-Butiliminodietanolo
Formula: H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂
Punto di ebollizione: 264…278 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,968 g/cm³
Flash Pt: 143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002856
CAS Number: 102-79-4
EINECS: 203-055-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤200 APHA