Stampa…
2-Aminothiazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Thiazol-2-ylamine, Aminothiazole, Thiazol-2-amine
153891000 153895000
ACRO153891000EA 23.6 EUR
ACRO153891000 ACRO153895000
2-Aminothiazole 97%
2-Aminothiazole
Formula: C₃H₄N₂S
Peso molecolare: 100,14 g/mol
Punto di ebollizione: 117 °C (20mbar)
Punto di fusione: 86…91 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005325
CAS Number: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Merck Index: 13,00479
Visualizza i codici
Appearance Brown Powder or flakes or granules and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
Water ≤0.75 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 %