Stampa…
2-Deossi-D(-)-ribosio 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Deoxy-D(-)-erythropentose, Thyminose, 2-Deoxy-D(-)-arabinose, 2'-Deoxy-D-Ribose, (3S,4R)-3,4,5-Trihydroxypentanal
153280050 153280250
ACRO153280050EA 78.6 EUR
ACRO153280050 ACRO153280250
2-Deossi-D(-)-ribosio 99%
2-Deoxy-D(-)-ribose
Formula: C₅H₁₀O₄
Peso molecolare: 134,13 g/mol
Punto di ebollizione: 292 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00135904
CAS Number: 533-67-5
EINECS: 208-573-0
Merck Index: 13,02925
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤1.0 % (40°C, 2 hrs) (vacuum)
Residue after ignition ≤0.5 %
Specific optical rotation -55° to -59° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O, 24 hrs.)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm