Stampa…
9-Decen-1-ol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
152640050 152640250 152641000
ACRO152640050EA 35.2 EUR
ACRO152640050 ACRO152640250 ACRO152641000
9-Decen-1-ol 99%
9-Decen-1-ol
Formula: C₁₀H₂₀O
Punto di ebollizione: 234…238 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 0,845 g/cm³
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002992
CAS Number: 13019-22-2
EINECS: 235-878-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥92 % (main isomer)