Stampa…
2-Formylbenzoic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Carboxybenzaldehyde, Phthalaldehydic acid
152081000 152080250
ACRO152081000EA 57.8 EUR
ACRO152081000 ACRO152080250
2-Formylbenzoic acid 99%
2-Formylbenzoic acid
Formula: C₈H₆O₃
Peso molecolare: 150.13 g/mol
Punto di ebollizione: 101
Punto di fusione: 96…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003336
CAS Number: 119-67-5
EINECS: 204-342-3
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
HPLC ≥98.5 %