Stampa…
Isobutanolo ≥99% ACS
Fornitore: Spectrum Chemical
Pericolo
Synonyms: Alcol iso butilico, 2-Metil-1-propanolo
B1186-100ML B1186-1LT B1186-500MLGL
SPCMB1186-100MLEA 125 EUR
SPCMB1186-100ML SPCMB1186-1LT SPCMB1186-500MLGL
Isobutanolo ≥99% ACS
Isobutanolo
Formula: (CH₃)₂CHCH₂OH
Punto di ebollizione: 107,9 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –108 °C
Densità: 0,803
Flash Pt: 28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004740
CAS Number: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay 99% Min.