Stampa…
4,4'-Difluorobenzophenone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
151790250 151791000 151790050
ACRO151790250EA 51.3 EUR
ACRO151790250 ACRO151791000 ACRO151790050
4,4'-Difluorobenzophenone 99%
4,4'-Difluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₈F₂O
Punto di ebollizione: 200 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 106…109 °C
Densità: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000353
CAS Number: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 109 °C
Loss on drying ≤0.25 %
GC ≥98.5 %