Stampa…
Metil Giallo, puro indicator grade
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Dimethyl yellow, Sudan Yellow, 4-(Dimethylamino)azobenzene, 4-(N,N-Dimethylamino)azobenzene
151401000 151400250 151405000
ACRO151401000EA 170 EUR
ACRO151401000 ACRO151400250 ACRO151405000
Metil Giallo, puro indicator grade
Metil Giallo
Formula: C₁₄H₁₅N₃
Peso molecolare: 225,29 g/mol
Punto di ebollizione: 371 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 111…117 °C
Densità: 1,2233 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008308
CAS Number: 60-11-7
EINECS: 200-455-7
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,03279
Visualizza i codici
Appearance Orange to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
Appearance of solution (0.1% soln. in ethanol) clear
Visual transition interval from pH 2.9 (red) to pH 4.0 (yellow)