Stampa…
4-Methoxybenzyl mercaptan 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
150950250 150951000
ACRO150950250EA 124 EUR
ACRO150950250 ACRO150951000
4-Methoxybenzyl mercaptan 95%
4-Methoxybenzyl mercaptan
Formula: C₈H₁₀OS
Punto di ebollizione: 90…95 °C (,5 mmHg)
Densità: 1,107 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004871
CAS Number: 6258-60-2
EINECS: 228-393-6
UN: 3334
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5720 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %