Stampa…
Crotonic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
150875000 150870025
ACRO150875000EA 45.4 EUR
ACRO150875000 ACRO150870025
Crotonic acid 98%
Crotonic acid
Formula: C₄H₆O₂
Punto di ebollizione: 185 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 72 °C
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002701
CAS Number: 107-93-7
EINECS: 203-533-9
UN: 2823
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02625
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.7 %
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %