Stampa…
Ethyl isovalerate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
150480050 150481000
ACRO150480050EA 21.5 EUR
ACRO150480050 ACRO150481000
Ethyl isovalerate 99%
Ethyl isovalerate
Formula: C₇H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 131…133 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –99 °C
Densità: 0,863 g/cm³
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009203
CAS Number: 108-64-5
EINECS: 203-602-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03849
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.861 to 0.865