Stampa…
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanolo emiidrato 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
150305000 150301000 150300025
ACRO150305000EA 150 EUR
ACRO150305000 ACRO150301000 ACRO150300025
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanolo emiidrato 98%
1,1,1-Tricloro-2-metil-2-propanolo emiidrato
Formula: C₈H₁₆Cl₆O₃
Punto di ebollizione: 173…175 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 75…79 °C
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179352
CAS Number: 6001-64-5
EINECS: 200-317-6
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (ex Cl)
Water 4.5 to 5.5 % (K.F.)