Glicole dietilenico monobutiletere 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(2-Butossietossi) etanolo, Dietileneglicol (mono) butiletene
Formula:
CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH Punto di ebollizione: 231 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –68 °C Densità: 0,955 g/cm³ Flash Pt: 100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002881 CAS Number: 112-34-5 EINECS: 203-961-6 Merck Index: 13,01556 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Specific gravity | (20°C) 0.952 to 0.958 |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.05 % |