Stampa…
Methacrylamide 98%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
149202500 149205000 149200025
ACRO149202500EA 30.8 EUR
ACRO149202500 ACRO149205000 ACRO149200025
Methacrylamide 98%, extra puro
Methacrylamide
Formula: C₄H₇NO
Peso molecolare: 85,11 g/mol
Punto di ebollizione: 215 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 108…112 °C
Densità: 1,053 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008018
CAS Number: 79-39-0
EINECS: 201-202-3
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %