Stampa…
Trimethyl orthoformate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
148660010 148661000 148665000 148660050
ACRO148660010EA 66.3 EUR
ACRO148660010 ACRO148661000 ACRO148665000 ACRO148660050
Trimethyl orthoformate 99%
Trimethyl orthoformate
Formula: C₄H₁₀O₃
Peso molecolare: 106,12 g/mol
Punto di ebollizione: 101…102 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –53 °C
Densità: 0,97 g/cm³
Flash Pt: 13 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008483
CAS Number: 149-73-5
EINECS: 205-745-7
UN: 3271
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07012
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3780 to 1.3800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Elemental Analysis 8.51 to 9.21 % (N)