Methyl cyanoacetate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₄H₅NO₂ Punto di ebollizione: 207 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –13 °C Densità: 1,12 g/cm³ Flash Pt: >110 °C |
MDL Number:
MFCD00001939 CAS Number: 105-34-0 EINECS: 203-288-8 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Water | ≤5 % |