Stampa…
Metile cloroacetato 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
148630010 148630025 148630100
ACRO148630010EA 76.2 EUR
ACRO148630010 ACRO148630025 ACRO148630100
Metile cloroacetato 98%
Metile cloroacetato
Formula: C₃H₅ClO₂
Punto di ebollizione: 130…132 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –33 °C
Densità: 1,23 g/cm³
Flash Pt: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000931
CAS Number: 96-34-4
EINECS: 202-501-1
UN: 2295
ADR: 6.1,
Merck Index: 12,06122
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4205 to 1.4225 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %