Stampa…
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
148070050 148070250
ACRO148070050EA 32.1 EUR
ACRO148070050 ACRO148070250
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate 98%
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Formula: C₄H₁₂FN·4H₂O
Punto di fusione: 39…44 °C
Densità: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149968
CAS Number: 17787-40-5
EINECS: 206-769-0
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %