1,6-Bis(dimethylamino)hexane 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
147490010
147490250
147492500
ACRO147490010EA
1119
EUR
ACRO147490010
ACRO147490250
ACRO147492500
1,6-Bis(dimethylamino)hexane 99%
1,6-Bis(dimethylamino)hexane
Formula:
C₁₀H₂₄N₂ Punto di ebollizione: 209…210 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –46 °C Densità: 0,806 g/cm³ Flash Pt: 73 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008339 CAS Number: 111-18-2 EINECS: 203-842-9 UN: 2922 ADR: 8,I |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |