Stampa…
Octadecyltrichlorosilane 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Trichloro(stearyl)silane, Trichlorooctadecylsilane, Octadecyltrichlorosilane, ODTS, Trichloro(octadecyl)silane
147400250 147401000 147405000
ACRO147400250EA 42.3 EUR
ACRO147400250 ACRO147401000 ACRO147405000
Octadecyltrichlorosilane 95%
Octadecyltrichlorosilane
Formula: C₁₈H₃₇Cl₃Si
Peso molecolare: 387,94 g/mol
Punto di ebollizione: 223 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 22 °C
Densità: 0,98 g/cm³
Flash Pt: 189 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000484
CAS Number: 112-04-9
EINECS: 203-930-7
UN: 1800
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4605 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %