N-Methylcyclohexylamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
146990050
146992500
146990010
ACRO146990050EA
23.4
EUR
ACRO146990050
ACRO146992500
ACRO146990010
N-Methylcyclohexylamine 98%
N-Methylcyclohexylamine
Formula:
C₇H₁₅N Punto di ebollizione: 149 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –8 °C Densità: 0,86 g/cm³ Flash Pt: 29 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003832 CAS Number: 100-60-7 EINECS: 202-869-3 UN: 2734 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4535 to 1.4575 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |