Stampa…
Benzothiazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzo[d]thiazole
146390010 146390050 146392500 146390025
ACRO146390010EA 473 EUR
ACRO146390010 ACRO146390050 ACRO146392500 ACRO146390025
Benzothiazole 97%
Benzothiazole
Formula: C₇H₅NS
Peso molecolare: 135,19 g/mol
Punto di ebollizione: 231 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 2 °C
Densità: 1,23 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005775
CAS Number: 95-16-9
EINECS: 202-396-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01108
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow-brown to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6410 to 1.6440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %