Stampa…
N-(4-Bromobutyl)phthalimide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione
146290100 146290500
ACRO146290100EA 82.8 EUR
ACRO146290100 ACRO146290500
N-(4-Bromobutyl)phthalimide 98%
N-(4-Bromobutyl)phthalimide
Formula: C₁₂H₁₂BrNO₂
Peso molecolare: 282,14 g/mol
Punto di fusione: 76…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005905
CAS Number: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %