Stampa…
3,4-Dimethoxybenzylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
140830050 140830250 140831000
ACRO140830050EA 40.4 EUR
ACRO140830050 ACRO140830250 ACRO140831000
3,4-Dimethoxybenzylamine 97%
3,4-Dimethoxybenzylamine
Formula: C₉H₁₃NO₂
Punto di ebollizione: 281…284 °C (760 mmHg)
Densità: 1,1 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008116
CAS Number: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
UN: 2735
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %