Stampa…
(±)-γ-Valerolactone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (±)-4-Hydroxypentanoic acid lactone, (±)-Pentan-4-olide, γ-Pentanolactone, 5-Methyldihydrofuran-2(3H)-one, gamma-Valerolactone
140791000 140795000
ACRO140791000EA 51.7 EUR
ACRO140791000 ACRO140795000
(±)-γ-Valerolactone 98%
(±)-γ-Valerolactone
Formula: C₅H₈O₂
Peso molecolare: 100.12 g/mol
Punto di ebollizione: 207…208 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –31 °C
Densità: 1.05 g/cm³
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005400
CAS Number: 108-29-2
EINECS: 203-569-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %