Stampa…
3-(2-Hydroxyethyl)indole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
140600050 140600010
ACRO140600050EA 71.5 EUR
ACRO140600050 ACRO140600010
3-(2-Hydroxyethyl)indole 97%
3-(2-Hydroxyethyl)indole
Formula: C₁₀H₁₁NO
Punto di ebollizione: 174 °C (2,7mbar)
Punto di fusione: 57…60 °C
Flash Pt: 255 °C
MDL Number: MFCD00005659
CAS Number: 526-55-6
EINECS: 208-393-2
Merck Index: 12,09930
Visualizza i codici
Appearance Off-white to brown Powder or crystals or flakes or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
GC ≥96.0 %