Stampa…
Trimethylsulphonium iodide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
140250250 140251000 140255000
ACRO140250250EA 32.3 EUR
ACRO140250250 ACRO140251000 ACRO140255000
Trimethylsulphonium iodide 98%
Trimethylsulphonium iodide
Formula: C₃H₉IS
Punto di fusione: 215…220 °C (subl.)
Densità: 1,922 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011632
CAS Number: 2181-42-2
EINECS: 218-555-4
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
GC ≥96.0 %