Trietil ortoformiato 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
139660010
139660025
139661000
139660250
ACRO139660010EA
64.8
EUR
ACRO139660010
ACRO139660025
ACRO139661000
ACRO139660250
Trietil ortoformiato 98%
Trietil ortoformiato
Formula:
C₇H₁₆O₃ Punto di ebollizione: 146 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –61 °C Densità: 0,89 g/cm³ Flash Pt: 35 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009230 CAS Number: 122-51-0 EINECS: 204-550-4 UN: 2524 ADR: 3,III Merck Index: 12,07012 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3900 to 1.3920 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |