Stampa…
Tricarballylic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
139360500 139360050
ACRO139360500EA 171 EUR
ACRO139360500 ACRO139360050
Tricarballylic acid 99%
Tricarballylic acid
Formula: C₆H₈O₆
Punto di ebollizione: 266 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 154…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002723
CAS Number: 99-14-9
EINECS: 202-733-3
Merck Index: 12,09752
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 159 °C
Titration with TBAH ≥98.5 %