Stampa…
p-Tolylacetic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(p-Tolyl)acetic acid, 4-Tolylacetic acid, (4-Methylphenyl)acetic acid
139120250 139120050 139121000
ACRO139120250EA 46.3 EUR
ACRO139120250 ACRO139120050 ACRO139121000
p-Tolylacetic acid 99%
p-Tolylacetic acid
Formula: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 265…267 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 90…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004353
CAS Number: 622-47-9
EINECS: 210-738-7
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 93 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %