Stampa…
m-Tolylacetic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
139110050 139110250 139112500
ACRO139110050EA 25 EUR
ACRO139110050 ACRO139110250 ACRO139112500
m-Tolylacetic acid 97%
m-Tolylacetic acid
Formula: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Punto di ebollizione: 120 - 123 °C (26 -rr)
Punto di fusione: 61…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004340
CAS Number: 621-36-3
EINECS: 210-683-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless to off-white Glistening flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
HPLC ≥96.0 %