Stampa…
2-Thiophenemethanol 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
138860250 138861000
ACRO138860250EA 50.1 EUR
ACRO138860250 ACRO138861000
2-Thiophenemethanol 99+%
2-Thiophenemethanol
Formula: C₅H₆OS
Punto di ebollizione: 206…207 °C (761 mmHg)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 0,9 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005454
CAS Number: 636-72-6
EINECS: 211-264-3
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5660 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %