Stampa…
2-Thenoic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Thiophene-2-carboxylic acid, 2-Thiophenecarboxylic acid
138841000 138840050 138840250 138845000
ACRO138841000EA 56.1 EUR
ACRO138841000 ACRO138840050 ACRO138840250 ACRO138845000
2-Thenoic acid 99%
2-Thenoic acid
Formula: C₅H₄O₂S
Peso molecolare: 128,15 g/mol
Punto di ebollizione: 260 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 126…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005437
CAS Number: 527-72-0
EINECS: 208-423-4
Merck Index: 12,09491
Visualizza i codici
Appearance White to cream to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %