Stampa…
Thiophene-2-carbaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
138830250 138831000 138830010
ACRO138830250EA 30.4 EUR
ACRO138830250 ACRO138831000 ACRO138830010
Thiophene-2-carbaldehyde 98%
Thiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₅H₄OS
Peso molecolare: 112,15 g/mol
Punto di ebollizione: 198 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: ? 10 °C
Densità: 1,2 g/cm³
Flash Pt: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005429
CAS Number: 98-03-3
EINECS: 202-629-8
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %