Stampa…
3,3'-Thiodipropionic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Thiodipropionic acid
138750250 138755000 138750025
ACRO138750250EA 19.7 EUR
ACRO138750250 ACRO138755000 ACRO138750025
3,3'-Thiodipropionic acid 99%
3,3'-Thiodipropionic acid
Formula: C₆H₁₀O₄S
Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 130…133 °C
Densità: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002781
CAS Number: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Merck Index: 12,09468
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 133 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure